5-Amino-2,4-difluorophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10191-1G PC10191-25G PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA 705 SEK
APOSPC10191-1G APOSPC10191-25G APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorophenol
5-Amino-2,4-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Smältpunkt: 177 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04973718
CAS nummer: 113512-71-3