4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1019-1G PC1019-5G PC1019-250MG
APOSPC1019-1GEA 3450 SEK
APOSPC1019-1G APOSPC1019-5G APOSPC1019-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,1289 g/mol
Smältpunkt: 203…205 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07784270
CAS nummer: 55805-21-5