3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC10185-1G PC10185-5G
APOSPC10185-1GEA 5125 SEK
APOSPC10185-1G APOSPC10185-5G
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₅H₁₁FO₃
MW: 258.25 g/mol
Smältpunkt: 205…207 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02091006
CAS nummer: 338393-64-9