1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
PC10181-1G PC10181-500MG PC10181-5G
APOSPC10181-1GEA 5475 SEK
APOSPC10181-1G APOSPC10181-500MG APOSPC10181-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarbohydrazide
Formel: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
MW: 322,72 g/mol
Smältpunkt: 198…201 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00172276
CAS nummer: 321430-54-0