N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC10178-1G PC10178-500MG PC10178-5G
APOSPC10178-1GEA 2575 SEK
APOSPC10178-1G APOSPC10178-500MG APOSPC10178-5G
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Formel: C₇H₇F₂N₃O
Smältpunkt: 161…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791164
CAS nummer: 171277-87-5