6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC10177-1G PC10177-5G
APOSPC10177-1GEA 2150 SEK
APOSPC10177-1G APOSPC10177-5G
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177,126 g/mol
Smältpunkt: 124…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042479
CAS nummer: 22123-19-9