N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC10176-1G PC10176-5G
APOSPC10176-1GEA 2150 SEK
APOSPC10176-1G APOSPC10176-5G
N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethanimidamide
Formel: C₉H₉F₃N₂O₂
MW: 234,18 g/mol
Smältpunkt: 76…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02090466
CAS nummer: 690632-15-6