[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10174-1G PC10174-500MG PC10174-5G
APOSPC10174-1GEA 6275 SEK
APOSPC10174-1G APOSPC10174-500MG APOSPC10174-5G
[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₀H₁₃FO₂
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02091005
CAS nummer: 449778-58-9