3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC10173-1G PC10173-250MG
APOSPC10173-1GEA 4275 SEK
APOSPC10173-1G APOSPC10173-250MG
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₂H₁₃FO₃
Smältpunkt: 176…178 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02082811
CAS nummer: 695186-85-7