Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10171-10G PC10171-1G PC10171-5G
APOSPC10171-10GEA 3000 SEK
APOSPC10171-10G APOSPC10171-1G APOSPC10171-5G
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉FN₂O₂S
MW: 252,27 g/mol
Smältpunkt: 203 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200924
CAS nummer: 886361-38-2