{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
Leverantör: Apollo Scientific
PC10170-1G PC10170-500MG PC10170-5G
APOSPC10170-1GEA 6275 SEK
APOSPC10170-1G APOSPC10170-500MG APOSPC10170-5G
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
{3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}methanol
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Smältpunkt: 66…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200920
CAS nummer: 886361-32-6