4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10153-1G PC10153-10G
APOSPC10153-1GEA 430 SEK
APOSPC10153-1G APOSPC10153-10G
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₇H₅F₃N₂O
Smältpunkt: 164…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00126658
CAS nummer: 158062-71-6