5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10151-1G PC10151-250MG
APOSPC10151-1GEA 2150 SEK
APOSPC10151-1G APOSPC10151-250MG
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₈H₅F₃N₂S
MW: 218,2 g/mol
Smältpunkt: 120…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00459838
CAS nummer: 128228-96-6