2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10142-1G PC10142-500MG
APOSPC10142-1GEA 1975 SEK
APOSPC10142-1G APOSPC10142-500MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
2,4-Bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine-8-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₅F₆N₃O₂
Smältpunkt: 281…283 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425718
CAS nummer: 439094-96-9