Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC10136-1G
PC10136-5G
APOSPC10136-1GEA
3450
SEK
APOSPC10136-1G
APOSPC10136-5G
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Ethyl-2-(5-amino-2-chloro-4-fluorophenoxy)acetate
Formel:
C₁₀H₁₁ClFNO₃ Smältpunkt: 76…80 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03425716 CAS nummer: 91920-52-4 |