Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Leverantör: Apollo Scientific
PC10133-1G PC10133-500MG PC10133-5G
APOSPC10133-1GEA 4775 SEK
APOSPC10133-1G APOSPC10133-500MG APOSPC10133-5G
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Ethyl-2-(2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₉ClFNO₅
Smältpunkt: 65…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425715
CAS nummer: 439094-94-7