2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10132-100G PC10132-25G PC10132-5G
APOSPC10132-100GEA 2925 SEK
APOSPC10132-100G APOSPC10132-25G APOSPC10132-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃ClFNO₃
Smältpunkt: 105…108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02670258
CAS nummer: 84478-75-1