3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Leverantör: Apollo Scientific
PC10130-10G PC10130-1G PC10130-5G
APOSPC10130-10GEA 6125 SEK
APOSPC10130-10G APOSPC10130-1G APOSPC10130-5G
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-phenyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₇H₁₄F₃N₃
MW: 317.32 g/mol
Smältpunkt: 104…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00140640
CAS nummer: 321385-93-7