1,1-Difluoroacetone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1013-1G
PC1013-25G
PC1013-5G
APOSPC1013-1GEA
260
SEK
APOSPC1013-1G
APOSPC1013-25G
APOSPC1013-5G
1,1-Difluoroacetone 97%
1,1-Difluoroacetone
Formel:
C₃H₄F₂O Kokpunkt: 46.5…46.7 °C/757mmHg Densitet: 1.164 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
CAS nummer:
431-05-0 UN: 1224 ADR: 3 II |