Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10128-1G PC10128-5G
APOSPC10128-1GEA 1725 SEK
APOSPC10128-1G APOSPC10128-5G
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉FN₂O₂S
MW: 252,27 g/mol
Smältpunkt: 202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200913
CAS nummer: 886361-30-4