3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC10124-1G
PC10124-5G
APOSPC10124-1GEA
3050
SEK
APOSPC10124-1G
APOSPC10124-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine
Formel:
C₁₁H₉F₃N₂O MW: 242.2 g/mol Smältpunkt: 120…123 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03791146 CAS nummer: 446276-00-2 |