2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)thiosemicarbazide
PC10119-1G PC10119-5G
APOSPC10119-1GEA 2650 SEK
APOSPC10119-1G APOSPC10119-5G
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formel: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Smältpunkt: 189…191 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01566642
CAS nummer: 280133-47-3