2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10116-1G PC10116-25G PC10116-5G
APOSPC10116-1GEA 260 SEK
APOSPC10116-1G APOSPC10116-25G APOSPC10116-5G
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid 98%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Smältpunkt: 145…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425705
CAS nummer: 116465-48-6