7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
Leverantör: Apollo Scientific
PC10110-1G PC10110-500MG PC10110-5G
APOSPC10110-1GEA 6275 SEK
APOSPC10110-1G APOSPC10110-500MG APOSPC10110-5G
7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
7-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)[1,8]naphthyridine
Formel: C₁₀H₃ClF₆N₂
MW: 300,59 g/mol
Smältpunkt: 92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00140156
CAS nummer: 106582-41-6