2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10107-25G PC10107-100G PC10107-5G PC10107-1G
APOSPC10107-25GEA 2075 SEK
APOSPC10107-25G APOSPC10107-100G APOSPC10107-5G APOSPC10107-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257.93 g/mol
Smältpunkt: 110…117 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01631349
CAS nummer: 153254-09-2