3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10083-1G PC10083-5G
APOSPC10083-1GEA 415 SEK
APOSPC10083-1G APOSPC10083-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Formel: C₉H₆F₆
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 886762-24-9