3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0983-10G PC0983-1G PC0983-5G
APOSPC0983-10GEA 27325 SEK
APOSPC0983-10G APOSPC0983-1G APOSPC0983-5G
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid 95+%
3-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoic acid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Smältpunkt: 94…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06801326
CAS nummer: 539855-70-4