5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0979-5G PC0979-1G PC0979-25G
APOSPC0979-5GEA 890 SEK
APOSPC0979-5G APOSPC0979-1G APOSPC0979-25G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Smältpunkt: 173…176 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06801325
CAS nummer: 216766-12-0