1,1,1,3,3-Pentachloro-3-fluoroacetone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Pentachlorofluoroacetone
PC0978-25G PC0978-5G PC0978-1G
APOSPC0978-25GEA 6925 SEK
APOSPC0978-25G APOSPC0978-5G APOSPC0978-1G
1,1,1,3,3-Pentachloro-3-fluoroacetone 95%
1,1,1,3,3-Pentachloro-3-fluoroacetone
Formel: C₃Cl₅FO
MW: 248,29 g/mol
Kokpunkt: 162…164 °C
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2378-08-7