2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0964-25G PC0964-5G PC0964-100G
APOSPC0964-25GEA 1950 SEK
APOSPC0964-25G APOSPC0964-5G APOSPC0964-100G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈FNO₂S
Smältpunkt: 145…147 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06800756
CAS nummer: 832755-13-2