6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0959-1G PC0959-250MG PC0959-5G
APOSPC0959-1GEA 1850 SEK
APOSPC0959-1G APOSPC0959-250MG APOSPC0959-5G
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95+%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Smältpunkt: 119…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06800446
CAS nummer: 261635-77-2