Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC0946-25G PC0946-5G PC0946-100G
APOSPC0946-25GEA 5950 SEK
APOSPC0946-25G APOSPC0946-5G APOSPC0946-100G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formel: C₆H₂F₁₂O₂
Kokpunkt: 129 °C
Smältpunkt: 20…24 °C
Densitet: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00427700
CAS nummer: 918-21-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II