2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0940-10G PC0940-2G
APOSPC0940-10GEA 3600 SEK
APOSPC0940-10G APOSPC0940-2G
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₀FNO₂
MW: 231,22 g/mol
Smältpunkt: 158…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01675228
CAS nummer: 54-59-1