2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxy]propan-2-yl]oxy]propane
PC0919-5G PC0919-1G PC0919-25G
APOSPC0919-5GEA 1725 SEK
APOSPC0919-5G APOSPC0919-1G APOSPC0919-25G
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane 95%
2H-Perfluoro-5,8-dimethyl-3,6,9-trioxadodecane
Formel: C₁₁HF₂₃O₃
MW: 618,09 g/mol
Kokpunkt: 151…154 °C
Smältpunkt: –106,7 °C
Densitet: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00054715
CAS nummer: 3330-16-3