(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0906-10G PC0906-1G PC0906-5G
APOSPC0906-10GEA 2825 SEK
APOSPC0906-10G APOSPC0906-1G APOSPC0906-5G
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184,16 g/mol
Smältpunkt: 137…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00671770
CAS nummer: 500912-19-6