1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroethane 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-1,2-dibromo-1,1,2-trifluoroethane, 1-Chloro-1,2-dibromo-1,2,2-trifluoroethane
PC0898-25G PC0898-100G PC0898-500G
APOSPC0898-25GEA 650 SEK
APOSPC0898-25G APOSPC0898-100G APOSPC0898-500G
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroethane 98%
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroethane
Formel: BrClFCCBrF₂
MW: 276,28 g/mol
Kokpunkt: 93…94 °C
Smältpunkt: –72,9 °C
Densitet: 2,248 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039316
CAS nummer: 354-51-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III