2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0894-1G PC0894-25G PC0894-5G
APOSPC0894-1GEA 175 SEK
APOSPC0894-1G APOSPC0894-25G APOSPC0894-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Smältpunkt: 35…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00671766
CAS nummer: 253668-46-1