(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC0889-1G
PC0889-5G
PC0889-25G
APOSPC0889-1GEA
515
SEK
APOSPC0889-1G
APOSPC0889-5G
APOSPC0889-25G
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₉FO₂ Smältpunkt: 90…92 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03788545 CAS nummer: 500912-16-3 |