2-Amino-5-fluoropyridine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0886-5G PC0886-10G PC0886-1G
APOSPC0886-5GEA 310 SEK
APOSPC0886-5G APOSPC0886-10G APOSPC0886-1G
2-Amino-5-fluoropyridine 99%
2-Amino-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
Smältpunkt: 93…99 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01861120
CAS nummer: 21717-96-4