3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 2250 SEK
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Kokpunkt: 92…93 °C/20mmHg
Densitet: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 81 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00075256
CAS nummer: 147624-13-3