4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0876-25G PC0876-5G
APOSPC0876-25GEA 6250 SEK
APOSPC0876-25G APOSPC0876-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
Formel: C₈H₃ClF₃NS
MW: 237.63 g/mol
Kokpunkt: 118 °C/8mmHg
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00270100
CAS nummer: 99195-86-5
UN: 3334
ADR: 9 III