2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0858-1G
PC0858-5G
PC0858-25G
APOSPC0858-1GEA
260
SEK
APOSPC0858-1G
APOSPC0858-5G
APOSPC0858-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
Formel:
C₇H₅ClFNO₃ Smältpunkt: 72…75 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03425810 CAS nummer: 84478-76-2 |