2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0849-5G PC0849-25G
APOSPC0849-5GEA 1325 SEK
APOSPC0849-5G APOSPC0849-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Smältpunkt: 60…61 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03788534
CAS nummer: 497959-33-8