2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0841-1G
PC0841-250MG
PC0841-500MG
APOSPC0841-1GEA
1275
SEK
APOSPC0841-1G
APOSPC0841-250MG
APOSPC0841-500MG
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Smältpunkt: 54…59 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03788529 CAS nummer: 336628-67-2 |