2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0840-5G
PC0840-25G
PC0840-100G
APOSPC0840-5GEA
650
SEK
APOSPC0840-5G
APOSPC0840-25G
APOSPC0840-100G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Smältpunkt: 85…89 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03788528 CAS nummer: 146539-83-5 |