5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
PC0827-100G PC0827-25G PC0827-5G
APOSPC0827-100GEA 380 SEK
APOSPC0827-100G APOSPC0827-25G APOSPC0827-5G
5-Fluoro-2-nitroanisole 99%
5-Fluoro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆FNO₃
Kokpunkt: 272 °C
Smältpunkt: 49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077541
CAS nummer: 448-19-1