2,2-Difluoroethylamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC0806-5G PC0806-25G PC0806-100G
APOSPC0806-5GEA 650 SEK
APOSPC0806-5G APOSPC0806-25G APOSPC0806-100G
2,2-Difluoroethylamine 97%
2,2-Difluoroethylamine
Formel: C₂H₅F₂N
Kokpunkt: 68…69 °C
Densitet: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00798137
CAS nummer: 430-67-1
UN: 2735
ADR: 8,III