4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0804-1G
PC0804-5G
APOSPC0804-1GEA
2750
SEK
APOSPC0804-1G
APOSPC0804-5G
4-(Pentafluorothio)benzonitrile
Formel:
C₇H₄F₅NS Smältpunkt: 102…105 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03788521 CAS nummer: 401892-85-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |