3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0802-25G PC0802-5G
APOSPC0802-25GEA 1400 SEK
APOSPC0802-25G APOSPC0802-5G
3-Chloro-2,4-difluoroaniline 99%
3-Chloro-2,4-difluoroaniline
Formel: C6H4ClF2N
MW: 163,5525 g/mol
Smältpunkt: 60…62 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00042200
CAS nummer: 2613-34-5