3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC0797-25G PC0797-5G
APOSPC0797-25GEA 3450 SEK
APOSPC0797-25G APOSPC0797-5G
3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
3,5-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Kokpunkt: 173…174 °C
Smältpunkt: –13…–12 °C
Densitet: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00203929
CAS nummer: 54773-20-5
UN: 1760
ADR: 8,III